Learn More
Axygen™ Axygen™ 384-Well PCR-Mikrotiterplatten mit Rahmen
384-Well-PCR-Platten mit Einzel- und Doppelkerbe
58.37 CHF - 910.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase-free |
---|---|
Format | Standard |
Array | 16 x 24 |
Material | Polypropylene |
Anzahl Wells | 384 |
Produktcode | Marke | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10068469
|
Axygen™
PCR-384-LC480-W-NF |
Weiß | Eine Kerbe |
342.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12739438
|
Axygen™
PCR-384-RGD-C |
Durchsichtig | Doppelt gekerbt |
910.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15328301
|
Axygen™
PCR-384M2-C-PBC |
Durchsichtig | Eine Kerbe |
397.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12516887
|
Axygen™
PCR-384-LC480-W-NF |
Weiß | Eine Kerbe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12719418
|
Axygen™
PCR-384-B |
Blue | Double notch |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12567817
|
Axygen™
PCR-384-RGD-C |
Durchsichtig | Doppelt gekerbt |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11390155
|
Axygen™
PCR-384-G |
Green | Double notch |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11310165
|
Axygen™
PCR-384-R |
Red | Double notch |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11350165
|
Axygen™
PCR-384-V |
Violet | Double notch |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11300165
|
Axygen™
PCR-384-O |
Orange | Double notch |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11380155
|
Axygen™
PCR-384-C-S |
Clear | Single notch |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11360165
|
Axygen™
PCR-384-Y |
Yellow | Double notch |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11350155
|
Axygen™
PCR-384-B |
Blue | Double notch |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Versiegelungsoptionen: Axymats, Heißversiegelung, Klebefilme und -folien.
- In 50 μl und 55 μl erhältlich
- Ecke mit Einfach- und Doppelkerbung
Mit Stehrand (50 μl)
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling
- Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, vollständig ABI-kompatibel für qPCR und Sequenzierung
- Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
- Roboterfreundliche starre Platte mit Stehrand
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, Automatisierungsanwendungen
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 2 Packungen/Beutel, 5 Beutel/Karton
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, qPCR
- Erhöhte Wells ermöglichen ein Volumen von 55 μl
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Farben per Sonderbestellung erhältlich.
Spezifikation
RNase, DNase-free | |
16 x 24 | |
384 |
Standard | |
Polypropylene |