Learn More
Axygen™ Axygen™ 384-Well PCR-Mikrotiterplatten mit Rahmen
384-Well-PCR-Platten mit Einzel- und Doppelkerbe
Marke: Axygen™ PCR-384-RGD-C
Additional Details : Gewicht : 3.18000kg
Beschreibung
96 Well Platten und Matten für 0,2mL Thermocycler Blocks.Barcode bei skirted Platten verfügbar
In verschiedenen Grössen, Konfigurationen und Farben verfügbar
Aus 99,9% reinem PP
Spezielle Kappenform zum Schutz gegen Verdampfung
Zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin sicher
Quantitative PCR kompatible Platten für viele Real Time PCR Geräte
Ultradünne, gleichmässige Wandstärke zum präzisen Wärmetransfer
Alle Multi Well Platten Masse als PDF verfügbar, um automatisierte Applikationen zu steuern
384 Well RigiPlate™ PCR Platte
Eine Ecke gekerbt
Roboter freundliche Full-Skirt Form
384 Well, Skirted, erhöhte Wells
Eine Ecke gekerbt
Erhöhte Wells ermöglichen 55μl Volumen
Beschreibung: 384 Well RigiPlate™, Skirted
Volumen: 50μl
Farbe: Klar
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
16 x 24 | |
Voll | |
50 μl | |
49,5 μl | |
Rund | |
Doppelt gekerbt | |
20/Packung |
RNase-/DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
384 | |
Unsteril | |
Für Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, Automatisierungsanwendungen | |
100/Karton | |
Durchsichtig |