Learn More
Axygen™ Axygen™ 384-Well PCR-Mikrotiterplatten mit Rahmen
384-Well-PCR-Platten mit Einzel- und Doppelkerbe
Marke: Axygen™ PCR-384-G
Additional Details : Gewicht : 1.40000kg
Beschreibung
Versiegelungsoptionen: Axymats, Heißversiegelung, Klebefilme und -folien.
- In 50 μl und 55 μl erhältlich
- Ecke mit Einfach- und Doppelkerbung
Mit Stehrand (50 μl)
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling
- Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, vollständig ABI-kompatibel für qPCR und Sequenzierung
- Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
- Roboterfreundliche starre Platte mit Stehrand
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, Automatisierungsanwendungen
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 2 Packungen/Beutel, 5 Beutel/Karton
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, qPCR
- Erhöhte Wells ermöglichen ein Volumen von 55 μl
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Farben per Sonderbestellung erhältlich.
Spezifikation
RNase, DNase-free | |
16 x 24 | |
Polypropylene | |
40 μL | |
Round | |
Double notch |
Standard | |
Green | |
384 | |
Non-sterile | |
PCR | |
Green |