Learn More
Axygen™ Axygen™ 384-Well PCR-Mikrotiterplatten mit Rahmen
384-Well-PCR-Platten mit Einzel- und Doppelkerbe
Marke:  Axygen™ PCR-384-B
Additional Details : Gewicht : 1.18000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11350155
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Versiegelungsoptionen: Axymats, Heißversiegelung, Klebefilme und -folien.
  • In 50 μl und 55 μl erhältlich
  • Ecke mit Einfach- und Doppelkerbung
Mit Stehrand (50 μl)
  • Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling
  • Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
  • Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Mit Stehrand (55 μl)
  • Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, vollständig ABI-kompatibel für qPCR und Sequenzierung
  • Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
  • Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Mit Stehrand, starre Platte (50 μl)
  • Roboterfreundliche starre Platte mit Stehrand
  • Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, Automatisierungsanwendungen
  • Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 2 Packungen/Beutel, 5 Beutel/Karton
Mit Stehrand, erhöhte Wells
  • Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, qPCR
  • Erhöhte Wells ermöglichen ein Volumen von 55 μl
  • Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Farben per Sonderbestellung erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
No Barcode
Standard
Blue
Polypropylene
40 μL
Round
Double notch
RNase, DNase-free
16 x 24
N
384
Non-sterile
PCR, thermal transfer applications
Blue