Learn More
Axygen™ Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen, 200 μl, abgeschrägt, Referenz
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
Marke: Axygen™ TR-222-C-L-STK
Additional Details : Gewicht : 3.97000kg
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
- Auch lieferbar mit Maxymum Recovery, ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
Spezifikation
Graduierte Pipettenspitze | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Nachfüllpackung | |
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kt. | |
Einkanalpipetten, Mehrkanalpipette | |
Polypropylen |
1 bis 200 μl | |
Unsteril | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Abgeschrägt, Geringe Retention | |
Ja | |
Ja | |
10, 50, 100 μl |