Learn More
Axygen™ Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen, 200 μl, abgeschrägt, Referenz
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
25.85 CHF - 520.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Graduated | Ja |
Material | Polypropylen |
Graduierungen | 10, 50, 100 μl |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12126890
|
Axygen™
TR-222-C |
Durchsichtig | Nicht steril | Großpackung |
25.85 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12581298
|
Axygen™
TR-222-C-L-STK |
Durchsichtig | Unsteril | Nachfüllpackung |
268.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12525547
|
Axygen™
TR-222-C-R |
Durchsichtig | Nicht steril | Gestell |
50.30 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12535547
|
Axygen™
TR-222-C-R-S |
Durchsichtig | Steril | Gestell |
58.05 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12545547
|
Axygen™
TR-222-Y-R |
Gelb | Nicht steril | Gestell |
57.25 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12555547
|
Axygen™
TR-222-Y-R-S |
Gelb | Steril | Gestell |
60.65 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12581368
|
Axygen™
TR-222-Y |
Gelb | Nicht steril | Großpackung |
520.00 CHF
20000 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12561368
|
Axygen™
TR-222-C |
Durchsichtig | Nicht steril | Großpackung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
- Auch lieferbar mit Maxymum Recovery, ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Ja | |
10, 50, 100 μl |
Ungefiltert | |
Polypropylen |