Learn More
Axygen™ Axygen™ 165 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
113.25 CHF - 606.66 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 165 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Farbe | Clear |
Zertifizierung/Konformität | ANSI |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12766759
![]() |
Axygen™
VTF-165-R-LAB-S |
mit Etikett unten | N/A | |||||||
12505577
![]() |
Axygen™
VTF-165-R-LAB-S |
mit Etikett unten | N/A | |||||||
12776759
![]() ![]() |
Axygen™
VTF-165-R-S |
Ohne Etikett an der Unterseite |
602.98 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12515577
![]() |
Axygen™
VTF-165-R-S |
Ohne Etikett an der Unterseite | N/A | |||||||
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Mit aerosolbeständigen Filtern
- Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Nicht-pyrogen
- Steril
Spezifikation
165 μl | |
Steril | |
ANSI | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Automatisierung, Rund | |
50 Boxen/Karton | |
Polyethylen |
Gefiltert | |
Clear | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Racks | |
SLAS-Gestell | |
Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT |