Learn More
Axygen™ Axygen™ 165 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Enthält:
Ohne Etikett an der Unterseite
mit Etikett unten
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Mit aerosolbeständigen Filtern
- Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Nicht-pyrogen
- Steril
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
- Zertifizierungen und Gütesiegel
Spezifikation
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 165 μl |
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Farbe | Durchsichtig |
Zertifizierung/Konformität | ANSI |
Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
Format | Racks |
Spitzenform | Automatisierung, Rund |
Verpackung | SLAS-Gestell |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
11325012 | Qualitätsbescheinigung | 27/08/2025 | VTF-165-R-S |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 165 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur