Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS and 1 M Urea, pH 7.4. |
| Gen-ID (Entrez) | 3635 |
| Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 27 kDa |
| Menge | 0.1 mL |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | 145 kD, EC 3.1.3, hp51CNMGC142142, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 145 kDa, MGC104855, SHIPMGC142140 |
| Gensymbol | INPP5D |
| Inhibitor-Eigenschaften | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49633. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL |
| Forschungskategorie | Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?