Learn More
Axygen™ Automationsspitzen für PerkinElmer™, 384-Well
Optimal für Janus™ MiniTrak, PlateTrak™ und Evolution P3. Axygen™ Automatisierungsspitzen für PerkinElmer™, 384-Well beinhalten Gestelle mit 30 μl-Roboter-Pipettenspitzen ohne Filter. Die Konstruktion aus klarem Polypropylen entspricht strengen Spezifikationen. Steril und nicht steril erhältlich.
375.43 CHF - 3825.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 30 μl |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Format | Gestell |
Verpackung | SBS-Gestell |
Produktcode | Marke | Sterilität | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12742906
|
Axygen™
PK-384-R-S |
Steril | Ungefiltert |
3825.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12732906
|
Axygen™
PK-384-R |
Nicht steril | Ungefiltert |
3740.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11310235
|
Axygen™
PK-50-R |
Steril | Ungefiltert |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11300235
|
Axygen™
PK-384-R |
Nicht steril | Ungefiltert |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Die Roboterspitzen nutzen keine Formtrennmittel
- Nukleinsäure-, Nuklease- und Endotoxin-sicher für vollständigen Schutz gegen Kontamination
- Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Mit Automatisierungstechnik unter strenger Prozessregelung zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Kompatibel mit PerkinElmer™ MDT-96 P235, MDT-96 P50 und MDT-384 30μL Kopf für:
- Janus™
- Evolution P3
- Minitrak
- PlateTrak™
Bestellinformation
Gestell: 384 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Compliance
Die Produkte von Axygen werden in einer in einer reinen, kontrollierten, “hochmodernen” Anlage hergestellt und sind zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin-sicher
Spezifikation
30 μl | |
Durchsichtig | |
Gestell | |
SBS-Gestell |