Beschreibung
- Spitzenformat: 96er-Spitze und 384er-Spitze
- Spitzenvolumenbereich: 20 μL bis 235 μL
- Material Spitze: Klares oder schwarzes Polypropylen
- Frei von Rnase, Dnase und humaner gDNA
- Nicht-pyrogenisch
- Verfügbare Optionen:
- mit oder ohne aerosolresistente Filter,
- Unsteril oder steril
- Standard- Axygen™ Maxymum Recovery™ Oberfläche - Kompatible Aufsätze: MDT-96 P50, MDT-384-30 μL
- Baseline-Format: ANSI/SLAS
- Material des Gestells: Polypropylen
Bestellinformation
Gestell: 384 Spitzen/Getränke, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Compliance
Axygen Die Produkte werden in einer sauberen, kontrollierten Weise hergestellt dem Stand der Technik und zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin-sicher ist
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 30 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Klar |
| Gestellfarbe | Grün |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogen-frei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen, Nukleinsäure, Nuklease- und Endotoxin-frei für vollständigen Schutz vor Kontamination |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Runden |
| Mehr anzeigen |