Learn More
Buerkle™ Automatische Titrationsbürette aus Borosilikatglas, Kategorie B, mit Vorratsflasche
Diese Buerkle™ Büretten aus Borosilikatglas mit automatischer Titrierung und Filtratflasche für Labor, Galvanikindustrie und Wasseraufbereitung ermöglichen eine präzise Dosierung über den Druckknopf, eine exakte Feintitration mit der Mikroschraube und einen präzisen Abgabestrahl.
Marke:  Buerkle™ 9695-1005
63.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.59950kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10503461
  • 69.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Achtung!Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Beschreibung
Beschreibung
  • Graduierung gemäß Kategorie B (Toleranzen gemäß DIN EN ISO 385)
  • Auf Ex justiert
  • Bürette aus 3.3 Borosilikatglas
  • Beständig gegen Chemikalien
  • Blaue Ringteilung
  • Links- oder rechtshändig bedienbar
  • Stabiler Standfuß
  • Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
  • Teile in Kontakt mit dem Medium: PE, PP, Naturgummi, Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
0,05 mL
61 cm
Blauer Ring
Automatische Titrierbürette
Borosilikatglas, Polyethylen, Latex
Galvanikindustrie, Feldanalysen, Wasseraufbereitungsanlagen
Robustes Stativ, Mikroschraube, präzise Ablaufdüse
Borosilikatglas, Polyethylen, Polypropylen, Gummi
DIN ISO 385