Learn More
Buerkle™ Automatische Titrationsbürette aus Borosilikatglas, Kategorie B, mit Vorratsflasche
Diese Buerkle™ Büretten aus Borosilikatglas mit automatischer Titrierung und Filtratflasche für Labor, Galvanikindustrie und Wasseraufbereitung ermöglichen eine präzise Dosierung über den Druckknopf, eine exakte Feintitration mit der Mikroschraube und einen präzisen Abgabestrahl.
69.60 CHF - 92.55 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas, Polyethylen, Latex |
---|---|
Typ | Automatische Titrierbürette |
Benachrichtigungen:
Achtung!Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10503461
|
Buerkle™
9695-1005 |
5 mL |
69.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10208230
|
Buerkle™
9695-1010 |
10 ml |
92.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10701961
|
Buerkle™
9695-1015 |
15 ml |
69.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10686331
|
Buerkle™
9695-1025 |
25 mL |
69.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10513461
|
Buerkle™
9695-1050 |
50 ml |
81.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Graduierung gemäß Kategorie B (Toleranzen gemäß DIN EN ISO 385)
- Auf Ex justiert
- Bürette aus 3.3 Borosilikatglas
- Beständig gegen Chemikalien
- Blaue Ringteilung
- Links- oder rechtshändig bedienbar
- Stabiler Standfuß
- Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
- Teile in Kontakt mit dem Medium: PE, PP, Naturgummi, Borosilikatglas
Spezifikation
Borosilikatglas, Polyethylen, Latex | |
Automatische Titrierbürette |