Learn More
Buerkle™ Automatische Titrationsbürette aus Borosilikatglas, Kategorie B, mit Vorratsflasche
Diese Buerkle™ Büretten aus Borosilikatglas mit automatischer Titrierung und Filtratflasche für Labor, Galvanikindustrie und Wasseraufbereitung ermöglichen eine präzise Dosierung über den Druckknopf, eine exakte Feintitration mit der Mikroschraube und einen präzisen Abgabestrahl.
Marke: Buerkle™ 9695-1010
63.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.96000kg
Benachrichtigungen:
Achtung!Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Beschreibung
- Graduierung gemäß Kategorie B (Toleranzen gemäß DIN EN ISO 385)
- Auf Ex justiert
- Bürette aus 3.3 Borosilikatglas
- Beständig gegen Chemikalien
- Blaue Ringteilung
- Links- oder rechtshändig bedienbar
- Stabiler Standfuß
- Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
- Teile in Kontakt mit dem Medium: PE, PP, Naturgummi, Borosilikatglas
Spezifikation
10 ml | |
0,05 mL | |
56 cm | |
Blauer Ring | |
Automatische Titrierbürette |
Borosilikatglas, Polyethylen, Latex | |
Wasseraufbereitungsanlagen, Galvanikindustrie, Feldanalysen | |
Robustes Stativ, Mikroschraube, präzise Ablaufdüse | |
Borosilikatglas, Polyethylen, Polypropylen, Gummi | |
DIN ISO 385 |