Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer T-Verbinder aus PVDF, Klemmverschraubung
Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche, um eine dauerhafte Installation in Hochdruckanwendungen zu ermöglichen.
16.70 CHF - 18.30 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | PVDF |
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Resistenzeigenschaften | Ausgezeichnete chemische Beständigkeit |
Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Anschlussgröße | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Anschlussgröße | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11784919
|
Cole-Parmer™
06382-50 |
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser | 7/32 Zoll Öffnung; 1-15/32 x 1-1/32 Zoll | 26 mm | N/A | ||||||
11759529
|
Cole-Parmer™
06382-45 |
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser | 3/32 Zoll Öffnung; 1-1/8 x 3/4 Zoll. | 19 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Flüssigkeitspfade im Labor werden ohne Werkzeug montiert
- Mit Mutter, welche die starren Schläuche gegen das Anschlussgehäuse zusammendrückt
- Sterilisation durch Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
- Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je 1 x | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
PVDF | |
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit | |
Klemmverschraubung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer T-Verbinder aus PVDF, Klemmverschraubung