Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer T-Verbinder aus PVDF, Klemmverschraubung
Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche, um eine dauerhafte Installation in Hochdruckanwendungen zu ermöglichen.
Marke: Cole-Parmer™ 06382-45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Flüssigkeitspfade im Labor werden ohne Werkzeug montiert
- Mit Mutter, welche die starren Schläuche gegen das Anschlussgehäuse zusammendrückt
- Sterilisation durch Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
- Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser | |
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Klemmverschraubung |
PVDF | |
Je 1 x | |
3/32 Zoll Öffnung; 1-1/8 x 3/4 Zoll. | |
19 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer T-Verbinder aus PVDF, Klemmverschraubung > Für Schlauch-AD von 1/8 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur