Learn More
Masterflex™ Autoklavierbares Polypropylen-T-Anschlussstück, Stecknippel
Diese T-Verbindungsstücke mit Stecknippel sind für die schnelle und einfache Montage in Niederdruckanwendungen konzipiert.
Marke: Masterflex™ 06294-30
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Einfach und kostengünstig
- Für die Verwendung mit biegsamen Schläuchen
- Verbindet Flüssigkeitspfade im Labor
- Erzeugt sichere Dichtungen, die normalerweise Drücke bis zu 30 psi (2 bar) widerstehen
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
Spezifikation
Schlauchtülle | |
Polypropylen | |
-13 °C | |
5 mm Öffnung; 40 x 31 mm | |
T-Form | |
66 °C |
Autoklavierbar | |
6 bis 8 mm Schlauch-ID | |
20er-Packung | |
Autoklav oder Ethylenoxid. | |
Durchsichtig |