Learn More
Masterflex™ Autoklavierbares Polypropylen-T-Anschlussstück, Stecknippel
Diese T-Verbindungsstücke mit Stecknippel sind für die schnelle und einfache Montage in Niederdruckanwendungen konzipiert.
44.40 CHF - 75.35 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchtülle |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -13 °C |
Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid. |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15246858
|
Masterflex™
40623-70 |
3/16 in. Schlauch-Innendurchm. | 25er-Packung |
75.35 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15246698
|
Masterflex™
06365-77 |
1/16 in. tubing I.D. | 25 Pack |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15217669
|
Masterflex™
06294-30 |
6 bis 8 mm Schlauch-ID | 20er-Packung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Einfach und kostengünstig
- Für die Verwendung mit biegsamen Schläuchen
- Verbindet Flüssigkeitspfade im Labor
- Erzeugt sichere Dichtungen, die normalerweise Drücke bis zu 30 psi (2 bar) widerstehen
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
Spezifikation
Schlauchtülle | |
Polypropylen | |
Autoklav oder Ethylenoxid. | |
Durchsichtig |
Autoklavierbar | |
-13 °C | |
T-Form | |
66 °C |