Learn More
COX5b Rabbit anti-Human, Clone: 21, R&D Systems™
Artikelnummer. 18222857 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18222857 50 μg 50 Mikroliter
18208796 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18222857 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP29031250UL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
COX5b Monoclonal specifically detects COX5b in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen COX5b
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 21
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias COXVB, Cytochrome c oxidase polypeptide Vb, cytochrome c oxidase polypeptide VB, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit Vb
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human COX5b Protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1329
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus