Learn More
Descripción
ATM Polyclonal specifically detects ATM in Canine, Human, Kangaroo, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunoblot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | ATM |
| Anwendungen | ELISA, Flow Cytometry, Immunoblot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | FITC |
| Verdünnung | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q13315 |
| Gen-Alias | AT mutated, A-T mutated, AT1, ATA, ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D), ataxia telangiectasia mutatedATD, ATC, ATDC, ATE, DKFZp781A0353, EC 2.7.11.1, MGC74674, serine-protein kinase ATM, TEL1, TEL1, telomere maintenance 1, homolog, TELO1 |
| Gensymbole | ATM |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?