missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG3/APG3 Antibody (OTI3H2), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18151232 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18151232 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18151232 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272140AF350

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ATG3/APG3 Monoclonal specifically detects ATG3/APG3 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ATG3/APG3
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3H2
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias APG3, APG3 autophagy 3-like (S. cerevisiae), APG3L, APG3-LIKE, ATG3 autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), Autophagy-related protein 3, DKFZp564M1178, EC 6.3.2.-, FLJ22125,2610016C12Rik, hApg3, MGC15201, PC3-96, Protein PC3-96, ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG3
Gensymbole ATG3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human ATG3/APG3 (NP_071933) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64422.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.