missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATBF1/ZFHX3 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30616303 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30616303 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30616303 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF7384W

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

ATBF1/ZFHX3 Polyclonal antibody specifically detects ATBF1/ZFHX3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ATBF1/ZFHX3
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Alpha-fetoprotein enhancer-binding protein, AT motif-binding factor, AT motif-binding factor 1, ATBF1alpha-fetoprotein enhancer binding protein, AT-binding transcription factor 1ATBT, ZFH-3, zinc finger homeobox 3, zinc finger homeobox protein 3, Zinc finger homeodomain protein 3, ZNF927
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human ATBF1/ZFHX3, His3608-Leu3703, Accession # Q15911
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Prostate Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 463
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.