Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human ASNSD1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: KLRRTRICHLIRPLDTVLDDSIGCAVWFASRGIGWLVAQEGVKSYQSNAKVVLTGIGADEQLAGYSRHRVRFQSHGLEGLNKE The ASNSD1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The ASNSD1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 54529 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | ASNSD1 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | asparagine synthetase domain containing 1, asparagine synthetase domain-containing protein 1, HCV NS3-transactivated protein 1, NBLA00058, NS3TP1FLJ20752 |
| Gensymbol | ASNSD1 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.