missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASB8 Antibody (OTI3A12), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30031855 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30031855 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30031855 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272400APC

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ASB8 Monoclonal antibody specifically detects ASB8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ASB8
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3A12
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ankyrin repeat and SOCS box containing 8, ankyrin repeat and SOCS box protein 8, ankyrin repeat and SOCS box-containing 8, ASB-8, FLJ21255, MGC5540
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human ASB8 (NP_077000) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140461
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.