Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen, mit Filter, geringe Retention, Aufklappbares Gestell, PCR-bereit
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 2789-05-HR
Additional Details : Gewicht : 1.44000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12348472
  • 142.00 CHF / 768 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • SoftFit L Filterspitzen schützen die Pipette vor Aerosolkontamination
  • Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
  • Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
Spezifikation
1200 l, mit Filter, steril, Scharniergestell
mit Filter
Natürlich
3,42 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Sterile & PCR Ready
1200 μl
steril
1200 l
8,67 cm
Scharniergestell
Gelb
SoftFit L