Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen, mit Filter, geringe Retention, Aufklappbares Gestell, PCR-bereit
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
142.00 CHF - 201.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Sterilität | steril |
Farbe | Natürlich |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Scharniergestell |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11515464
|
Thermo Scientific™
2739-05-HR |
300 l, mit Filter, steril, Scharniergestell | 300 μl | Orange | Sterile & PCR Ready |
155.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11575454
|
Thermo Scientific™
2749-05-HR |
20 l, mit Filter, steril, Scharniergestell | 20 μl | Rot | Sterile & PCR Ready |
142.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11595454
|
Thermo Scientific™
2769-05-HR |
200 l, mit Filter, steril, Scharniergestell | 200 μl | Grün | Sterile & PCR Ready |
201.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12398462
|
Thermo Scientific™
2779-05-HR |
teril | 1000 μl | Blau | Sterile & PCR Ready |
142.00 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12348472
|
Thermo Scientific™
2789-05-HR |
1200 l, mit Filter, steril, Scharniergestell | 1200 μl | Gelb | Sterile & PCR Ready |
142.00 CHF
768 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- SoftFit L Filterspitzen schützen die Pipette vor Aerosolkontamination
- Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
mit Filter | |
Natürlich | |
Scharniergestell | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
Sterile & PCR Ready |
steril | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
SoftFit L |