Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen, mit Filter, geringe Retention, Aufklappbares Gestell, PCR-bereit
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 2749-05-HR
134.90 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.26720kg
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- SoftFit L Filterspitzen schützen die Pipette vor Aerosolkontamination
- Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
20 l, mit Filter, steril, Scharniergestell | |
mit Filter | |
Natürlich | |
1,95 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
Sterile & PCR Ready |
20 μl | |
steril | |
20 l | |
4,86 cm | |
Scharniergestell | |
Rot | |
SoftFit L |