Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Ungefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention in Gestellen mit abnehmbarem Deckel
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 3751-05
Additional Details : Gewicht : 1.42200kg
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
Spezifikation
200 l, ohne Filter, steril, Gestell | |
ohne Filter | |
Natürlich | |
1,97 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
200 μl | |
steril | |
200 l | |
5,00 cm | |
Gestell | |
Grün | |
SoftFit L |