Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Ungefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention in Gestellen mit abnehmbarem Deckel
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
63.90 CHF - 77.95 CHF
Spezifikation
Gefiltert ohne Filter
Farbe Natürlich
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Gestell
Spitzenform Universal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Farbcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Farbcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
10211822
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
3721-05
20 l, ohne Filter, steril, Gestell 20 μl Rot
77.95 CHF
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10324042
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
3722-05
20 l, ohne Filter, nicht steril, Gestell 20 μl Rot
67.15 CHF
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10343322
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
3751-05
200 l, ohne Filter, steril, Gestell 200 μl Grün
77.95 CHF
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10560682
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
3752-05
1200 l, ohne Filter, nicht steril, Gestell 1200 μl Gelb
63.90 CHF
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
Spezifikation
Spezifikation
ohne Filter
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
SoftFit L
Natürlich
Gestell
Rainin™ LTS™ LiteTouch™