Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cell Biology |
| Ziel | ARSH |
| Synonym | arylsulfatase family, member H, arylsulfatase H, ASH, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.2, sulfatase |
| Gensymbol | ARSH |