Learn More
Abeba™ Arrow 8600 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 8600/39
Additional Details : Gewicht : 0.65000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Spannbereich gepolstert mit elastischem Band
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Mikrofaser | |
39 | |
Polyurethan |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest | |
8600 |