missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Arrow 8600 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
75.21 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15683098
|
Abeba™
8600/36 |
36 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15693098
|
Abeba™
8600/37 |
37 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15603108
|
Abeba™
8600/38 |
38 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15613108
|
Abeba™
8600/39 |
39 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15623108
|
Abeba™
8600/40 |
40 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15633108
|
Abeba™
8600/41 |
41 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15643108
|
Abeba™
8600/42 |
42 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15653108
|
Abeba™
8600/43 |
43 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15663108
|
Abeba™
8600/44 |
44 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15673108
|
Abeba™
8600/45 |
45 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15683108
|
Abeba™
8600/46 |
46 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15693108
|
Abeba™
8600/47 |
47 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Spannbereich gepolstert mit elastischem Band
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
8600 |
Weiß | |
Leder | |
Polyurethan |