missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARL11 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18520300 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18520300 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18520300 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00115761D01P

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ARL11 Polyclonal antibody specifically detects ARL11 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ARL11
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer NP_612459.1
Gen-Alias ADP-ribosylation factor-like 11, ADP-ribosylation factor-like protein 11, ADP-ribosylation factor-like tumor suppressor protein 1, ARLTS1FLJ33930, MGC17429
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ARL11 (NP_612459.1, 1 a.a. - 196 a.a.) full-length human protein. MGSVNSRGHKAEAQVVMMGLDSAGKTTLLYKLKGHQLVETLPTVGFNVEPLKAPGHVSLTLWDVGGQAPLRASWKDYLEGTDILVYVLDSTDEARLPESAAELTEVLNDPNMAGVPFLVLANKQEAPDALPLLKIRNRLSLERFQDHCWELRGCSALTGEGLPEALQSLWSLLKSRSCMCLQARAHGAERGDSKRS
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 115761
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.