missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGEF4 Antibody (ARHGEF-08), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18204232 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18204232 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18204232 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP262217AF488

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ARHGEF4 Monoclonal specifically detects ARHGEF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ARHGEF4
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon ARHGEF-08
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias APC-stimulated guanine nucleotide exchange factor 1, Asef, ASEF1, ASEFAPC-stimulated guanine nucleotide exchange factor, GEF4, KIAA1112, Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 4, rho guanine nucleotide exchange factor 4, STM6
Gensymbole ARHGEF4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human ARHGEF4 (amino acids 143-271)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50649
Testspezifität The antibody MEM-174 recognizes CD11b antigen (Mac-1 alpha), a 165-170 kDa type I transmembrane protein mainly expressed on monocytes, granulocytes and NK-cells. The CD11b mediates neutrophil and monocyte interactions with stimulated endothelium.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.