Learn More
Novus Biologicals™ ARHGAP9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Ziel | ARHGAP9 |
| Synonym | FLJ16525,10 C, MGC1295, RGL1, Rho GTPase activating protein 9, rho GTPase-activating protein 9, Rho-type GTPase-activating protein 9 |
| Gensymbol | ARHGAP9 |