Learn More
Fisherbrand™ AREX Model Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte
Artikelnummer. 15369664 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial Packungsgröße
15369664 Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15369664
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rührbereich: 1500 U/min; Größe: 6,1 Zoll Durchm.
  • Hervorragende Temperaturkonstanz mit CerAlTop™ Heizplatten aus einer Aluminiumlegierung
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, Kratzern und Oberflächenabrieb
  • Höchsttemperatur 370 °C
  • Fasst Kolben mit einer Kapazität von bis zu 20 Litern
  • Elektronische Drehzahlregelung bis zu 1500 U/min
  • Ausgezeichnete Drehzahlregelung auch bei niedrigen Drehzahlen
  • SpeedServo™ sorgt selbst bei Viskositätsänderungen für eine konstante Drehzahl
  • Hochleistungsantriebsmagnet des Typs PCM
  • Entwickelt für die längste Lebensdauer und mit 3 Jahren Garantie
  • Verbindungsstück für VTF Vertex Digital-Thermoregulator für direkte Temperaturregelung
  • VTF beinhaltet einen Zeitgeber für unbeaufsichtigten Betrieb und erhöhte Produktivität
  • Anschluss für drahtlosen digitalen Thermoregulator VTF EVO
  • VTF EVO ermöglicht das Thermoregulationsmanagement direkt vom PC aus. Datenprotokollierungssystem mit Rampen und Sollwerteinstellung.
  • Verfügbar als eigenständiges Gerät oder als Paket mit VTF Vertex Digital-Thermoregulator
  • IP42-konformer Schutz der Steuertafel vor dem Verschütten von Flüssigkeiten durch eine Ablaufrinne
  • Klare Mitteilungen: Am vorderen Bedienfeld werden °C und U/min angezeigt
  • Erweiterte LED-Schnittstelle für Alarme
  • Geneigtes Bedienfeld für einfachen Zugriff und gute Sichtbarkeit
  • AluBlocks™ maximieren die Temperaturregelung und verringern die Handhabungszeit
  • Verarbeitung unterschiedlicher Röhrchen durch die Kombination von AluBlocks™
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminium
Spannung 230 V
Gehäusematerial Mit Epoxidharz lackiertes Aluminium
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 bis 60 Hz, 630 W
Modell AREX
Sohleneigenschaften Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Kratzer und Oberflächenabrieb
Größe 6,1 in. Durchm.
Höhe (metrisch) 115 mm
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 370 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 165 mm
Wirkleistung 630 W
Gewicht (metrisch) 2,6 kg
Typ Heizplattenrührer
Max. Behältergröße 20 l
Rührbereich 1.500 U/min
Zertifizierung/Konformität CEI EN 60529, IP 42