Learn More
VELP Scientifica AREC 7 Digital Magnetrührer mit Keramik-Heizplatte
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU/UK
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
PRÄZISE THERMOREGULATION
- Fortschrittliche Heizplattentechnologie gewährleistet Temperaturhomogenität und Stabilität bis zu 550 °C.
- Präzise Thermoregulation des Mediums mit Pt100/Pt1000-Sonde (± 1 °C) und VTF-Digitalthermoregler (± 0,5 °C).
- Thermoregulation im Bereich von Raumtemperatur bis 350 °C mit externen Pt100- und Pt1000-Sonden.
LEISTUNGSSTARKES RÜHREN
- Bürstenloser Motor sorgt für dauerhafte Leistung und Widerstandsfähigkeit.
- Rührt Volumina bis zu 15 L (H2O) bei Geschwindigkeiten von 100 bis 1500 U/min.
- Die SpeedServo™-Technologie mit Gegenreaktion hält die Geschwindigkeit konstant, auch bei Änderungen der Viskosität.
SICHER UND ROBUST
- Die robuste 7-Zoll-Keramikoberfläche bietet außergewöhnliche chemische und kratzfeste Eigenschaften und lässt sich leicht mit einem Wisch reinigen.
- Eine 'Hot Surface'-Warnmeldung wird angezeigt, wenn die Temperatur 50 °C überschreitet, auch wenn das Gerät inaktiv ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Ceramic |
| Spannung | 230 V |
| Größe | 7 x 7 in. |
| Temperatur (metrisch) | Room temp. to 550°C |
| Typ | Magnetic Stirring Hotplate |
| Form | Square |
| Max. Probenaufgabe | 15 L |
| Steckertyp | EU/UK |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Behältergröße | 15 L |
| Mehr anzeigen |