Learn More
BINDER™ Beleuchtung Arabidopsis
Beleuchtung Arabidopsis - Ausstattung der Lichtkassetten mit Arabidopsis-Leuchtstoffröhren anstelle von Tageslicht-Leuchtstoffröhren
Marke:  BINDER™ 8012-1499
Additional Details : Gewicht : 2.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15914752
  • 724.44 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optionales Modell mit 17 W- oder 25 W
  • Zur Verwendung mit einer Reihe von Wachstumskammern
Spezifikation
Spezifikation
Arabidopsis Beleuchtung – Beleuchtungskassetten mit Arabidopsis Leuchtstoffröhren anstelle von Tageslichtfluoreszenzröhren
BINDER Kammern KBWF 720
Zubehör, Fluoreszenzleuchte
25 W