Learn More
BINDER™ Beleuchtung Arabidopsis
Beleuchtung Arabidopsis - Ausstattung der Lichtkassetten mit Arabidopsis-Leuchtstoffröhren anstelle von Tageslicht-Leuchtstoffröhren
504.62 CHF - 724.44 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Beleuchtung Arabidopsis - Ausstattung der Lichtkassetten mit Arabidopsis-Leuchtstoffröhren anstelle von Tageslicht-Leuchtstoffröhren |
---|---|
Typ | Leuchtstofflampe |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15631836
|
BINDER™
8012-0655 |
BINDER Kammern KBW 240 | 17 W |
504.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15651906
|
BINDER™
8012-0791 |
BINDER Kammern KBW 400 | 17 W |
504.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15681846
|
BINDER™
8012-0686 |
BINDER Kammern KBW 720 | 25 W |
724.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15914752
|
BINDER™
8012-1499 |
BINDER Kammern KBWF 720 | 25 W |
724.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Optionales Modell mit 17 W- oder 25 W
- Zur Verwendung mit einer Reihe von Wachstumskammern
Spezifikation
Beleuchtung Arabidopsis - Ausstattung der Lichtkassetten mit Arabidopsis-Leuchtstoffröhren anstelle von Tageslicht-Leuchtstoffröhren | |
Leuchtstofflampe |