Learn More
BINDER™ Beleuchtung Arabidopsis
Beleuchtung Arabidopsis - Ausstattung der Lichtkassetten mit Arabidopsis-Leuchtstoffröhren anstelle von Tageslicht-Leuchtstoffröhren
Marke: BINDER™ 8012-0791
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Optionales Modell mit 17 W- oder 25 W
- Zur Verwendung mit einer Reihe von Wachstumskammern
Spezifikation
Beleuchtung Arabidopsis - Ausstattung der Lichtkassetten mit Arabidopsis-Leuchtstoffröhren anstelle von Tageslicht-Leuchtstoffröhren | |
BINDER Kammern KBW 400 | |
Leuchtstofflampe | |
17 W |