missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Graduierte Pipette Typ 1, AR-Glas

Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Class AS graduierte Pipetten mit bernsteinfarbener Graduierung werden standardmäßig mit einem Baumwoll-Steckerende geliefert.

Marke:  Hirschmann™ 1100235

Additional Details : Gewicht : 0.29610kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11776632

  • 78.60 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hauptringgraduierung
  • Nicht bis zur Spitze abgestuft, oben Null
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation

Spezifikation

AS
Ja
0,1 mL
12/Packung
1 ml
Messpipette
AR-GLAS™
Bernsteinfarben
Dauerhafte braune Farbstoffdiffusion
0,007 mL
360 ± 5 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote