Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette Typ 1, AR-Glas
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Class AS graduierte Pipetten mit bernsteinfarbener Graduierung werden standardmäßig mit einem Baumwoll-Steckerende geliefert.
78.60 CHF - 99.80 CHF
Spezifikation
Klasse | Klasse AS |
---|---|
Skala | Ja |
Graduierungsfarbe | Bernsteinfarben |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11766632
|
Hirschmann™
1100229 |
0.5 ml | 0,01 mL |
99.80 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11792262
|
Hirschmann™
1100233 |
1 ml | 0,01 mL |
78.60 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11722272
|
Hirschmann™
1100260 |
10 ml | 0,1 mL |
91.20 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11732272
|
Hirschmann™
1100270 |
20 ml | 0,1 mL |
90.05 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11796632
|
Hirschmann™
1100254 |
5 ml | 0,1 mL |
86.60 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11702272
|
Hirschmann™
1100241 |
2 ml | 0,02 mL |
78.60 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11712272
|
Hirschmann™
1100253 |
5 ml | 0,05 mL |
91.75 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11776632
|
Hirschmann™
1100235 |
1 ml | 0,1 mL |
78.60 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11786632
|
Hirschmann™
1100242 |
2 mL | 0,1 ml |
78.60 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hauptringgraduierung
- Nicht bis zur Spitze abgestuft, oben Null
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Klasse AS | |
Ja | |
Bernsteinfarben |