Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette Typ 1, AR-Glas
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Class AS graduierte Pipetten mit bernsteinfarbener Graduierung werden standardmäßig mit einem Baumwoll-Steckerende geliefert.
Marke: Hirschmann™ 1100229
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Hauptpunkt-Ringgraduierung
- Nicht bis zur Spitze graduiert, Null oben
- Erfüllt DIN EN ISO 835
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifizierung mit Datum
Spezifikation
Klasse AS | |
Ja | |
0,01 mL | |
12/Packung | |
0.5 ml | |
Messpipette |
AR-Glas | |
Bernsteinfarben | |
Dauerhafte braune Diffusionsfarbe | |
±0,006 mL | |
360 ± 5 mm |