Learn More
Aquaporin-5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
418.00 CHF - 641.00 CHF
Spezifikation
Antigen Aquaporin-5
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18646075
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-39043-25ul
25 μL
418.00 CHF
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18082844
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-39043
0.1 mL
641.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Aquaporin-5 Polyclonal specifically detects Aquaporin-5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Aquaporin-5
Polyclonal
Rabbit
Human
P55064
362
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SLSLSERVAIIKGTYEPDEDWEEQREERKKTMELTT
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
AQP-5, aquaporin 5, aquaporin-5
AQP5
IgG
Affinity Purified