Learn More
Labcon™ APT™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
Use these 50 μL automation pipette tips for Biomek™ Instruments or other automated pipette workstations.
974.00 CHF - 1215.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 50 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Magenta |
Gestellfarbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17537966
|
Labcon™
8015-690-008-9 |
Rack, 96 |
1215.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17507966
|
Labcon™
8010-250-000-9 |
Nachfüllpackung |
974.00 CHF
5376 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- ATP, RNase/DNase and endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spezifikation
50 μl | |
Unsteril | |
Durchsichtig | |
38,4 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Magenta | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Ja | |
APT™ |