Learn More
Labcon™ APT™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
Use these 50 μL automation pipette tips for Biomek™ Instruments or other automated pipette workstations.
Marke:  Labcon™ 8010-250-000-9
447.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24289" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17507966
  • 974.00 CHF / 5376 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
50 μl
Unsteril
Durchsichtig
Eclipse™ Mini Refill
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Nachfüllpackung
Ja
Nein
Polypropylenharz
Ungefiltert
Magenta
Autoklavierbar
38,4 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
672 Spitzen/Nachfüllpackung, 8 Nachfüllpackungen/Karton.
Biomek™ Instruments Pipetten
APT™
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ APT™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations > Pipettenspitzen für die Automatisierung; Format: Nachfüllpackung; Volumen (metrisch): 50 μl; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Material: Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI; Farbe: Magenta