Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Fast PCR Master Mix (2X), with protocol
Empfindliche, vorgemischte Heißstart-Chemikalien
Marke: Applied Biosystems™ 4362070
Additional Details : Gewicht : 0.07000kg
Includes: Der GeneAmp Mastermix für schnelle PCR (2X) enthält zwei Röhrchen (je 1.25 ml), ausreichend für 125 20 μl PCR-Reaktionen. Der Mastermix für schnelle PCR kann auch mit einem Protokoll bestellt werden.
Beschreibung
Der GeneAmp Fast PCR Master Mix reduziert die PCR-Reaktionszeit bei Verwendung mit dem Veriti™ 96-Well-Thermocycler auf nur 25 Minuten.
- Schnelles Ansetzen von Reaktionen mit vorgemischten Reagenzien
- Nachweis einer einzelnen Genkopie in nur 10 ng DNA
- Gewährleistet reproduzierbare, spezifische und sensible Ergebnisse.
- Anwenderfreundlich
- Vorgemischte Heißstart-Chemikalien ermöglichen die schnelle Einrichtung von Experimenten
- Erzeugt mehr als 90 % “A”-Überhänge – erleichtert die Klonierung
- Nachweis einer einzelnen Kopie in 10 ng DNA
Teil des zeitsparenden Applied Biosystems Systems für schnelle PCR, bestehend aus dem vorgemischtem GeneAmp Fast-PCR-Mastermix, speziell entwickelten Mikrotiterplatten und Röhrchen sowie dem Veriti 96-Well-Thermocycler (0,1 ml oder 0,2 ml).
Schnelle PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
GeneAmp™ Fast PCR-Master Mix enthält ein Heißstart-Polymerase-System, das keinen Aktivierungsschritt erfordert und für eine Verkürzung der gesamten PCR-Amplifikationszeit optimiert wurde. Der Fast PCR Master Mix wird mit 2X Konzentration geliefert, um die Vorbereitung von PCR-Reaktionen zu erleichtern, die nur Primer und Templates erfordern. Der GeneAmp™ Fast PCR Master Mix enthält zwei Röhrchen (je 1,25 ml), ausreichend für 125 20 µl-PCR-Reaktionen. Der Fast PCR Master Mix kann auch ohne Protokoll bestellt werden. | |
Rörchen | |
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
Schneller PCR-Mastermix | |
250 Reaktionen | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
2 kb oder weniger |
Primer-Sonde | |
Mittel | |
Schnell | |
GeneAmp™ | |
250 Reaktionen, mit Protokoll | |
1X | |
250 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix | |
0,1 ml oder 0,2 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.