Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Fast PCR Master Mix (2X), with or without protocol
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteDescription
Includes
Der GeneAmp Mastermix für schnelle PCR (2X) enthält zwei Röhrchen (je 1.25 ml), ausreichend für 125 20 μl PCR-Reaktionen. Der Mastermix für schnelle PCR kann auch mit einem Protokoll bestellt werden.
Applied Biosystems GeneAmp Fast PCR Master Mix reduces PCR reaction time to as little as 25 minutes when used with the Veriti 96-well thermal cycler. The sensitive, premixed hot-start chemistries of this master mix enable quick experiment setup and by generating greater than 90% 'A' overhang, the cloning process is further simplified.
Der GeneAmp Fast PCR Master Mix reduziert die PCR-Reaktionszeit bei Verwendung mit dem Veriti™ 96-Well-Thermocycler auf nur 25 Minuten.
- Schnelles Ansetzen von Reaktionen mit vorgemischten Reagenzien
- Nachweis einer einzelnen Genkopie in nur 10 ng DNA
- Gewährleistet reproduzierbare, spezifische und sensible Ergebnisse.
- Anwenderfreundlich
- Vorgemischte Heißstart-Chemikalien ermöglichen die schnelle Einrichtung von Experimenten
- Erzeugt mehr als 90 % “A”-Überhänge – erleichtert die Klonierung
- Nachweis einer einzelnen Kopie in 10 ng DNA
Teil des zeitsparenden Applied Biosystems Systems für schnelle PCR, bestehend aus dem vorgemischtem GeneAmp Fast-PCR-Mastermix, speziell entwickelten Mikrotiterplatten und Röhrchen sowie dem Veriti 96-Well-Thermocycler (0,1 ml oder 0,2 ml).
Schnelle PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR
Informations sur la commande
Versandbedingung: Trockeneis
Spécification
Spécification
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | GeneAmp™ Fast PCR-Master Mix enthält ein Heißstart-Polymerase-System, das keinen Aktivierungsschritt erfordert und für eine Verkürzung der gesamten PCR-Amplifikationszeit optimiert wurde. Der Fast PCR Master Mix wird mit 2X Konzentration geliefert, um die Vorbereitung von PCR-Reaktionen zu erleichtern, die nur Primer und Templates erfordern. Der GeneAmp™ Fast PCR Master Mix enthält zwei Röhrchen (je 1,25 ml), ausreichend für 125 20 µl-PCR-Reaktionen. Der Fast PCR Master Mix kann auch ohne Protokoll bestellt werden. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Mittel |
| Polymerase | AmpliTaq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Exonukleaseaktivität | 5' – 3' |
| Produktlinie | GeneAmp |
| Produkttyp | Schneller PCR-Mastermix |
| Afficher plus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.