Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, LD (Low DNA) with Gold Buffer and MgCl2
Gereinigte AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, die die Kontamination mit bakteriellen DNA-Sequenzen, die häufig in rekombinanten Proteinproben vorkommen, deutlich reduziert
Marke: Applied Biosystems™ 4338856
641.55 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Enthält AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD (250 Einheiten), GeneAmp 10x PCR Gold-Puffer und MgCl2 Lösung.
Beschreibung
Applied Biosystems AmpliTaq Gold DNA Polymerase, LD (Low DNA), is a highly purified version of AmpliTaq Gold DNA Polymerase that significantly reduces contaminating bacterial DNA sequences commonly present in recombinant protein preparations.
- Der Herstellungsprozess führt zu hochgereinigtem Enzym mit niedrigeren Konzentrationen an bakterieller DNA
- Minimiert beim Amplifizieren von bakteriellen Sequenzen falsch-positive PCR-Produkte, die nicht zum Ziel gehören
- Chemisch modifiziertes Heißstart-Verfahren verhindert biologische Kontamination
- GeneAmp 10x PCR-Gold-Puffer fördert eine schnellere Enzymaktivierung und eine robuste PCR-Amplifikation
- Die verbesserte Spezifität mit Time-Release-PCR ist ideal für eine Low-Copy-Zielamplifikation
- AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD verbessert sowohl die Ausbeute als auch die Erfolgsrate für die Zielamplifikation
- Zuverlässige Ergebnisse
- Die gereinigte Enzymvorbereitung macht fortschrittliche PCR-Verfahren schnell und einfach
- In Kombination mit dem im Lieferumfang enthaltenen GeneAmp PCR-Gold-Puffer bietet die AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD, ein flexibles Heißstartsystem
- Geeignet für alle PCR-Anwendungen, bei denen eine bakterielle DNA-Kontamination ausgeschlossen werden muss
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Spezifikation
10X | |
Tube | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
LD (Low DNA) | |
Dry Ice | |
1X | |
200 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
• 1x 250 E AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD • 1x 1,5 ml 10X-PCR Gold-Puffer • 1x 1,5 ml 25 mM MgCl2 Lagerung bei -15 bis -30 °C. |
|
Niedrig | |
Standard | |
DNA-Polymerase | |
250 Einheiten | |
Heißstart-PCR | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.