Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, LD (Low DNA) with Gold Buffer and MgCl2
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Includes
Enthält AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD (250 Einheiten), GeneAmp 10x PCR Gold-Puffer und MgCl2 Lösung.
Applied Biosystems AmpliTaq Gold DNA Polymerase, LD (Low DNA), is a highly purified version of AmpliTaq Gold DNA Polymerase that significantly reduces contaminating bacterial DNA sequences commonly present in recombinant protein preparations.
- Der Herstellungsprozess führt zu hochgereinigtem Enzym mit niedrigeren Konzentrationen an bakterieller DNA
- Minimiert beim Amplifizieren von bakteriellen Sequenzen falsch-positive PCR-Produkte, die nicht zum Ziel gehören
- Chemisch modifiziertes Heißstart-Verfahren verhindert biologische Kontamination
- GeneAmp 10x PCR-Gold-Puffer fördert eine schnellere Enzymaktivierung und eine robuste PCR-Amplifikation
- Die verbesserte Spezifität mit Time-Release-PCR ist ideal für eine Low-Copy-Zielamplifikation
- AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD verbessert sowohl die Ausbeute als auch die Erfolgsrate für die Zielamplifikation
- Zuverlässige Ergebnisse
- Die gereinigte Enzymvorbereitung macht fortschrittliche PCR-Verfahren schnell und einfach
- In Kombination mit dem im Lieferumfang enthaltenen GeneAmp PCR-Gold-Puffer bietet die AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD, ein flexibles Heißstartsystem
- Geeignet für alle PCR-Anwendungen, bei denen eine bakterielle DNA-Kontamination ausgeschlossen werden muss
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10X |
| Inhalt und Lagerung | • 1x 1000 E AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, LD • 4x 1,5 ml 10X-PCR Gold-Puffer • 4x 1,5 ml 25 mM MgCl2 Lagerung bei -15 bis -30 °C. |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Exonukleaseaktivität | 5' – 3' |
| Produkttyp | DNA-Polymerase |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | LD (Low DNA) |
| Menge | 1000 Einheiten |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.